Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta de PCR Eppendorf Combitips advanced™
GREENER_CHOICE
Garantiza una manipulación cómoda al mismo tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta de PCR Eppendorf Combitips advanced™ satisfacen los exigentes requisitos de un laboratorio moderno.
Marca:  Eppendorf™ 0030089812
137.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12624617
  • 144.58€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Garantiza una manipulación cómoda al mismo tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta de PCR Eppendorf Combitips advanced™ satisfacen los exigentes requisitos de un laboratorio moderno.
Combitips Advanced sustituye a Combitips Plus. Al funcionar según el principio de desplazamiento positivo, estos siempre dispensan el volumen correcto deseado, independientemente de la densidad del líquido y sus características de flujo. El trabajo con líquidos radiactivos, agresivos, tóxicos o infecciosos también resulta más seguro gracias al pistón herméticamente sellado que evita la contaminación por aerosoles. La nueva codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las puntas.
  • Ideal para usar con todos los repetidores Eppendorf™
  • Los nueve tamaños ofrecen una gama de volúmenes máxima con dispensación individual de 0,1 a 50 ml
  • La geometría del embudo evita daños en los guantes y garantiza un manejo cómodo
  • El diseño alargado permite a los usuarios vaciar completamente todos los tubos de laboratorio estándar
  • Permite operar con una sola mano; la caja dispensadora de fácil acceso dispensa cómodamente a través de un conducto
  • Realizan el reconocimiento automático de Combitip y cálculo de volumen
  • El diseño 3D del borde superior permite un reconocimiento sencillo
  • Grado de pureza: Limpio para PCR: divididos en 4 bolsas que se pueden volver a cerrar (25 puntas por bolsa), se garantiza un almacenamiento sin polvo
  • Grados de pureza adicionales disponibles: calidad estándar Eppendorf o Biopur™ (Núms. de cat. 13-683-700 y 13-683-726.
Ideal para una amplia gama de aplicaciones, como ELISA, RIA, preparación de PCR y preparación general de muestras u otras tareas de pipeteo en serie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5 ml
Crystal
Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni ADN
Longitud extendida, Desplazamiento positivo
Punta
Single-use
CombiTips™ Advanced™
PCR Ready
No estéril
No Autoclavable
Bulk, Bagged
100 Pk. (4 Reclosable Bags x 25 Pk.)
Azul
Eppendorf™ Multipette™