Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5427 R
El rotor Eppendorf para centrífuga 5427 R redefine la eficiencia. Adapte su centrifugación con distintas capacidades y velocidades. Explore las opciones de accesorios para una mayor versatilidad y garantizar un procesamiento preciso de muestras para diversas aplicaciones.
Marca: Eppendorf™ 5409715003
1291.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñado para utilizar las centrífugas Eppendorf
Especificaciones
Rotor | |
16.049 x g | |
Centrífuga 5427 R | |
S-24-11-AT |
24 tubos de 1,5/2,0 ml | |
12.700 rpm | |
Tapa del rotor |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5427 R > Descripción: S-24-11-AT, hermético a los aerosoles, incluye tapa de rotor, capacidad: 24 tubos de 1,5/2,0 ml, RCF máx.: 16 049 x g, velocidad máx.: 12 700 rpm/5372
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido