Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ BioBased Reloads - Pipette Tips
Las puntas de pipeta epT.I.P.S.™ BioBased, ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased y las puntas de pipeta con filtro ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased en volúmenes de hasta 1.250 uL en formato largo reducen significativamente la huella de carbono relacionada con el producto.
Marca: Eppendorf™ 0030075439
Detalles adicionales : Peso : 0.45600kg
Descripción
- Mejore la huella de carbono de su laboratorio y pásese a las epT.I.P.S.™ BioBased en las nuevas versiones Eppendorf Reload. Reload variantsEstas puntas de pipeta se producen a partir de materias primas recicladas de segunda generación, derivadas exclusivamente de flujos de desechos y residuos de la producción de aceites vegetales, p. ej., aceite de cocina usado.
- Reduzca significativamente el volumen de residuos de su laboratorio. Utilice Reloads en lugar de Racks desechables
- Confíe en la promesa de sostenibilidad. Nuestra planta de producción cuenta con la certificación ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) que permite la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro
- Puntas de pipeta con certificación ACT (Accountability, Consistency, and Transparency), el organismo independiente de validación para la evaluación de la sostenibilidad de los productos
- Material premium, calidad y pureza certificados: Como no se utilizan agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas, se obtiene una integridad de muestras extraordinaria
- Los certificados de pureza específicos de cada lote expedidos por un laboratorio independiente pueden descargarse de la página de Internet de Eppendorf
- Certificados de calidad generales sobre el cumplimiento de las normas y los estándares generales de Eppendorf
- Disponibles en volúmenes de 10 μL hasta 1.250 μL con formato largo en Reloads para usar con epT.I.P.S.™ Box 2.0.
- Disponibles como epT.I.P.S.™ BioBased Biopur™, ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased PCR clean and sterile, ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased Biopur™
Especificaciones
2 to 200 μL | |
Sí | |
Sí | |
53 mm | |
Biopur™ (Sterile) | |
480 Tips (5 Trays x 96 Tips) | |
Pipette Tips | |
Sí | |
Air-cushion System | |
Polipropileno (PP) |
No | |
Colorless | |
2.09 in. | |
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Certificate of Quality, Lot Specific Certificates Available | |
Recargas | |
480 Tips | |
Amarillo | |
Single-use | |
epT.I.P.S. |