Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ BioBased Reloads - Pipette Tips
Las puntas de pipeta epT.I.P.S.™ BioBased, ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased y las puntas de pipeta con filtro ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased en volúmenes de hasta 1.250 uL en formato largo reducen significativamente la huella de carbono relacionada con el producto.
61.75€ - 66.30€
Especificaciones
filtradas por | No |
---|---|
Esterilidad | Sí |
Color | Colorless |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Certificate of Quality, Lot Specific Certificates Available |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Código de color | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Código de color | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17797829
|
Eppendorf™
0030075420 |
0.1 to 20 μL | Gris | 40 mm |
66.30€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17707839
|
Eppendorf™
0030075439 |
2 to 200 μL | Amarillo | 53 mm |
61.75€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17717839
|
Eppendorf™
0030075447 |
20 to 300 μL | Naranja | 55 mm |
61.75€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17727839
|
Eppendorf™
0030075455 |
50 to 1000 μL | Azul | 71 mm |
61.75€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17737839
|
Eppendorf™
0030075463 |
50 to 1250 μL | Verde | 76 mm |
61.75€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17747839
|
Eppendorf™
0030075471 |
50 to 1250 μL | Verde oscuro | 103 mm |
61.75€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Mejore la huella de carbono de su laboratorio y pásese a las epT.I.P.S.™ BioBased en las nuevas versiones Eppendorf Reload. Reload variantsEstas puntas de pipeta se producen a partir de materias primas recicladas de segunda generación, derivadas exclusivamente de flujos de desechos y residuos de la producción de aceites vegetales, p. ej., aceite de cocina usado.
- Reduzca significativamente el volumen de residuos de su laboratorio. Utilice Reloads en lugar de Racks desechables
- Confíe en la promesa de sostenibilidad. Nuestra planta de producción cuenta con la certificación ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) que permite la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro
- Puntas de pipeta con certificación ACT (Accountability, Consistency, and Transparency), el organismo independiente de validación para la evaluación de la sostenibilidad de los productos
- Material premium, calidad y pureza certificados: Como no se utilizan agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas, se obtiene una integridad de muestras extraordinaria
- Los certificados de pureza específicos de cada lote expedidos por un laboratorio independiente pueden descargarse de la página de Internet de Eppendorf
- Certificados de calidad generales sobre el cumplimiento de las normas y los estándares generales de Eppendorf
- Disponibles en volúmenes de 10 μL hasta 1.250 μL con formato largo en Reloads para usar con epT.I.P.S.™ Box 2.0.
- Disponibles como epT.I.P.S.™ BioBased Biopur™, ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased PCR clean and sterile, ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased Biopur™
Especificaciones
No | |
Colorless | |
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Certificate of Quality, Lot Specific Certificates Available | |
Recargas | |
480 Tips | |
Sí | |
Air-cushion System | |
Polipropileno (PP) |
Sí | |
Sí | |
Biopur™ (Sterile) | |
480 Tips (5 Trays x 96 Tips) | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
epT.I.P.S. |