Learn More
Eppendorf™ Caja para epTIPS, caja reutilizable
GREENER_CHOICE
Puntas de pipeta epT.I.P.S. Las mínimas fuerzas de inserción y eyección proporcionan máxima estanqueidad en combinación con las pipetas Eppendorf.
Brand:  Eppendorf™ 0030076168
37.59 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 View more versions of this product
Product Code. 17372890
  • 41.25€ / paquete de 96
En stock
para ver el stock
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • epT.I.P.S.™ Box 2.0, calidad Eppendorf™
  • Estándar de calidad Eppendorf: Propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y máxima pureza
  • Las cajas y bandejas son esterilizables en autoclave a 121 °C, óptimas con cajas epT.I.P.S. (esterilizables hasta 100 veces en autoclave)
  • Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
  • Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
  • Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
  • Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
De 20 to 300 μl
No estéril
Autoclavable
Calidad Eppendorf™
Box
96 puntas/caja
Naranja
Pipeta multicanal
epT.I.P.S.™
Sin filtro
Incolora
epTIPS
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes
Caja
Consumibles
Sí
Polipropileno
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Videos
  • Eppendorf_1028625
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:11
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:11
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf_1028625
SDS
Documents Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Caja para epTIPS, caja reutilizable > Caja de epTIPS, caja reutilizable con puntas sin color; volumen (métrico): De 20 a 300 μl; código de color: Naranja
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.