Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks Wide Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07025070
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10244391
  • 269.24€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conforme a DIN ISO 24450 y además de la norma
  • Con reborde
  • Con graduación
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
50 mm
Reborde granulado y graduación
131 mm
1 L
10/paq.