Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks Wide Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
112.36€ - 503.50€
Especificaciones
Incluye | Reborde granulado y graduación |
---|---|
N.° por paquete | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10060451
|
Lenz Laborglasintrumente
07025073 |
2 L |
503.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10244391
|
Lenz Laborglasintrumente
07025070 |
1 L |
269.24€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10305841
|
Lenz Laborglasintrumente
07025046 |
200 mL |
122.96€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10528421
|
Lenz Laborglasintrumente
07025022 |
25 mL |
115.54€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10708091
|
Lenz Laborglasintrumente
07025037 |
100 mL |
112.36€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Acc. to DIN ISO 24450 and in addition to standard
- With beaded rim
- With graduation
- Material: DURAN™
Specifications
Reborde granulado y graduación | |
10/paq. |