Learn More
Etanolamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
24.20€ - 124.00€
CAS | 141-43-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H7NO |
Peso molecular (g/mol) | 61.08 |
Número MDL | MFCD00008183 |
Clave InChI | HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine |
PubChem CID | 700 |
ChEBI | CHEBI:16000 |
SMILES | NCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15572313
|
Thermo Scientific Acros
451762500 |
250 mL |
24.20€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15552313
|
Thermo Scientific Acros
451760010 |
1 L |
62.80€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15562313
|
Thermo Scientific Acros
451760025 |
2.5 L |
124.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
141-43-5 | |
61.08 | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
700 | |
NCCO |
C2H7NO | |
MFCD00008183 | |
ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine | |
CHEBI:16000 |
Especificaciones
Ethanolamine | |
10.3°C | |
170.0°C | |
Auténtico | |
H2NCH2CH2OH | |
MFCD00008183 | |
1.012 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with methanol and acetone, soluble in benzene, ether, ccl4 and n-heptane | |
NCCO | |
61.08 | |
CHEBI:16000 | |
61.08 | |
Reactivo ACS |
141-43-5 | |
1.0120g/mL | |
92°C | |
C2H7NO | |
1.4530 to 1.4550 | |
15,3782 | |
ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminoetanol | |
700 | |
24 mPa.s (20°C) | |
≥99.0% (GC) |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
EN CASO DE INHALACIÓN:
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 205-483-3
- Ethanolamine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.