Learn More
Acetato de etilo, 99,6 %, para análisis ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10589282
Acetato de etilo, 99,6 %, para análisis ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10589282
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Código de producto. 10589282
Marca: Thermo Scientific Acros 423680010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00009171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic esterMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -83.5°C
Densidad 0.9020g/mL
Punto de ebullición 75.0°C to 78.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −4°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3710 to 1.3740
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Residuos después de la evaporación 0.003% max.
Gravedad específica 0.902
Ácido valorable 0.0009 meq/g max.
Fórmula lineal CH3CO2C2H5
Viscosidad 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 125
Agua 0.2% max. (K.F.)
Índice Merck 15, 3811
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2412165 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number10589282,423685000,423680250,423680010,423680025
Número de lote2417257 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number10589282,423685000,423680250,423680010,423680025
Número de lote2409982 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number10589282,423685000,423680250,423680010,423680025
Número de lote2406494 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number10589282,423685000,423680250,423680010,423680025
Número de lote2173435 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number10589282,423685000,423680250,423680010,423680025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Acetato de etilo, 99,6 %, para análisis ACS, Thermo Scientific Chemicals >