Learn More
Acetato de etilo, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ Código de producto.: 10393301
compliance-icons compliance-icons
Acetato de etilo, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10393301
1 l
Click to view available options
1 l
Código de producto. 10393301
Marca: JT Baker 8037.1000
Excede las especificaciones ACS
Especificaciones
Punto de fusión -83°C
CAS 141-78-6
Color Máx. 10 (APHA)
Densidad 0.902 g/cm³ (20°C)
Punto de ebullición 77.1°C (1013 hPa)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -4°C
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.5%
Residuos después de la evaporación max. 0.003%
Fórmula molecular C4H8O2
Ácido valorable max. 0.0009 meq/g
Número MDL MFCD00009171
Agua max. 0.2%
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
Nombre IUPAC etil acetato
Peso molecular (g/mol) 88.11
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Acetato de etilo, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ >