Learn More
Acetato de etilo, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ Código de producto.: 10047430
compliance-icons compliance-icons
Acetato de etilo, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10047430
5 L, EcoTainer seguridad de metal puede
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
Envase:
EcoTainer seguridad de metal puede
Vidrio
Código de producto. 10047430
Marca: JT Baker 8037.5000
Producto químico de alta calidad que supera las especificaciones de la ACS para uso industrial especializado y de laboratorio.
  • Supera los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic esterMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -83.57°C
Color Incolora
Densidad 0.9g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 76°C to 78°C
Cantidad 5 L
Límite de explosión 2.1 - 11.5 Vol %
Temperatura de inflamación −1°C
Punto de ignición 460°C
Olor Fruit-like
Envase EcoTainer seguridad de metal puede
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Exceeds ACS specifications
Residuos después de la evaporación Max. 0.003%
Ácido valorable Max. 0.0009meq/g
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Viscosidad 0.44mPas at 20°C
Agua Max. 0.2%
Información de solubilidad 79g/L in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado BAKER ANALYZED™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Acetato de etilo, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ >