Learn More
Acetato de etilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
43.92€ - 465.32€
CAS | 141-78-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H8O2 |
Peso molecular (g/mol) | 88.106 |
Número MDL | MFCD00009171 |
Clave InChI | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester |
PubChem CID | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
Nombre IUPAC | etil acetato |
SMILES | CCOC(=O)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10275240
|
Thermo Scientific Acros
149470010 |
1 L | Frasco de vidrio |
43.92€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10756351
|
Thermo Scientific Acros
149470025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
91.04€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10169182
|
Thermo Scientific Acros
149470050 |
5 L | Bidón de metal |
144.72€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10610215
|
Thermo Scientific Acros
149470100 |
10 L | Bidón de metal |
235.17€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10376500
|
Thermo Scientific Acros
149470250 |
25 L | Bidón de metal | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
141-78-6 | |
88.106 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
8857 | |
etil acetato |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
Especificaciones
Ethyl acetate | |
141-78-6 | |
75.0°C to 78.0°C | |
Líquido | |
99+% | |
0.902 | |
CH3CO2C2H5 | |
Vapor Pressure: 103mbar at 20°C | |
02, 125 | |
15, 3811 | |
Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether | |
CCOC(=O)C | |
88.106 | |
CHEBI:27750 | |
≥99% |
-83.5°C | |
0.9020g/mL | |
−4°C | |
1.3710 to 1.3740 | |
0.005% max. | |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
0.45 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. (K.F.) | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
etil acetato | |
8857 | |
88.11 | |
Extra puro |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Líquido y vapores muy inflamables.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Declaración de GHS P:
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Peligro
- Ethyl acetate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.