Learn More
Butirato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.10€ - 47.54€
CAS | 105-54-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H12O2 |
Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
Número MDL | MFCD00009394 |
Clave InChI | OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427 |
PubChem CID | 7762 |
Nombre IUPAC | butanoato de etilo |
SMILES | CCCC(=O)OCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10254670
|
Thermo Scientific Acros
118180050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
19.10€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10429220
|
Thermo Scientific Acros
118182500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
22.81€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10774221
|
Thermo Scientific Acros
118180010 |
1 L | Frasco de vidrio |
47.54€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
105-54-4 | |
116.16 | |
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N | |
7762 | |
CCCC(=O)OCC |
C6H12O2 | |
MFCD00009394 | |
ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427 | |
butanoato de etilo |
Especificaciones
Ethyl butyrate | |
1mg KOH/g max. | |
-93.3°C | |
0.8700g/mL | |
26°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CH2CH2CO2C2H5 | |
MFCD00009394 | |
15, 3830 | |
ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427 | |
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N | |
butanoato de etilo | |
7762 | |
99% |
99% | |
105-54-4 | |
Incolora | |
120.0°C | |
Auténtico | |
C6H12O2 | |
1.3910 to 1.3930 | |
02, 270 | |
0.87 | |
Solubility in water: practically insoluble | |
CCCC(=O)OCC | |
116.16 | |
116.16 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P
Usar gafas, máscara de protección.
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Almacenar en un lugar bien ventilado.
Mantener en lugar fresco.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 203-306-4
missing translation for 'rtecsNumber' : ET1660000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ethyl butyrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.