Learn More
Etil picolinato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
60.20€ - 156.00€
CAS | 2524-52-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H9NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 151.17 |
Número MDL | MFCD00006292 |
Clave InChI | FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl picolinate, ethyl 2-picolinate, ethyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, ethyl ester, 2-picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl pyridine, picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester |
PubChem CID | 17307 |
Nombre IUPAC | etil piridina-2carboxilato |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC=CC=N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10647072
|
Thermo Scientific Acros
118860250 |
25 mL |
60.20€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10468260
|
Thermo Scientific Acros
118861000 |
100 mL |
156.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2524-52-9 | |
151.17 | |
FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N | |
17307 | |
CCOC(=O)C1=CC=CC=N1 |
C8H9NO2 | |
MFCD00006292 | |
ethyl picolinate, ethyl 2-picolinate, ethyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, ethyl ester, 2-picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl pyridine, picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester | |
etil piridina-2carboxilato |
Especificaciones
Ethyl picolinate | |
2524-52-9 | |
Rosa o amarillo | |
240°C to 241°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
1.5090 to 1.511 | |
22, 35 | |
ethyl picolinate, ethyl 2-picolinate, ethyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, ethyl ester, 2-picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl pyridine, picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester | |
FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N | |
etil piridina-2carboxilato | |
17307 | |
99% |
99% | |
2°C | |
1.1100g/mL | |
107°C | |
99% | |
C8H9NO2 | |
MFCD00006292 | |
1.11 | |
Solubility in water: miscible | |
CCOC(=O)C1=CC=CC=N1 | |
151.17 | |
151.16 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 219-758-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only