Learn More
Etilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Amina muy básica que sirve como bloque de compuesto básico en síntesis química
26.73€ - 82.21€
CAS 107-15-3
Fórmula molecular C2H8N2
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00008204
Clave InChI PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
PubChem CID 3301
ChEBI CHEBI:30347
Nombre IUPAC etano-1,2-diamina
SMILES NCCN
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11418920
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12132.AE
100 mL
26.73€
100 ml
11450083
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12132.AP
500 mL
27.84€
500 ml
11460083
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12132.0F
2500 mL
82.21€
2500 ml
Descripción
Descripción
Ethylenediamine is a strongly basic amine useful as a building block in chemical synthesis. It is used as a solvent to dissolve proteins such as albumins and casein. It is widely used for color photography developers, binders, adhesives, fabric softeners, curing agents for epoxys and dyes. As a corrosion inhibitor, it plays a vital role in paints and coolants. It is used as an intermediate in the preparation of polyamide resins, fuel additives and lubricants. It acts as a precursor for many polymers like polyurethane fibers and poly(amidoamine), ethylenediamine dihydroiodide (EDDI) as well as the bleaching activator, tetraacetylethylenediamine. It is an important chelating ligand used in the preparation of coordination compounds viz. tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride. It is also involved in the manufacture of many industrial chemicals and forms derivatives with carboxylic acids, nitriles, alcohols, alkylating agents, carbon disulfide, aldehydes and ketones. It is a basic building block to prepare heterocyclic compound such as imidazolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La etilendiamina es una amina muy básica que sirve de compuesto básico en síntesis química. Se utiliza para disolver proteínas como la albúmina y la caseína. También se usa a menudo para reveladores de fotografía a color, aglutinantes, adhesivos, suavizantes de tejidos, endurecedores de epoxis y colorantes. Como inhibidor de la corrosión, desempeña un papel vital en pinturas y refrigerantes. Se utiliza como intermedio en la preparación de resinas de poliamida, aditivos combustibles y lubricantes. Actúa como precursor para muchos polímeros, como las fibras de poliuretano y la poli(amidoamina), el dihidroyoduro de etilendiamina (EDDI) y el compuesto activador de blanqueo tetraacetiletilenodiamina. Es un importante ligando quelante que se utiliza en la preparación de compuestos de coordinación, en concreto, del cloruro de tris(etilendiamina)cobalto(III). También participa en la fabricación de muchos productos químicos industriales y derivados de fórmulas con ácidos carboxílicos, nitrilos, alcoholes, agentes alquilantes, disulfuro de carbono, aldehídos y cetonas. Es un compuesto básico para preparar compuestos heterocíclicos como las imidazolidinas.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, haluros de fósforo, aldehídos y haluros orgánicos.
Especificaciones
107-15-3
60.10
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
3301
etano-1,2-diamina
C2H8N2
MFCD00008204
ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
CHEBI:30347
NCCN
Especificaciones
Ethylenediamine
8°C to 11°C
117°C to 118°C
99%
C2H8N2
1.4565
UN1604
Air Sensitive
ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
etano-1,2-diamina
3301
60.1
Líquido
107-15-3
0.899
38°C (100°F)
Ammonia-like
H2NCH2CH2NH2
MFCD00008204
605263
14,3795
Miscible with water and alcohol; Slightly miscible with ether.
NCCN
60.10
CHEBI:30347
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H334-H314-H226-H302-H312-H317
Puede causar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H332-H311-H314-H317-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte: 8; grupo de embalaje: II; Nombre del producto expedido: ETILENEDIAMINA
missing translation for 'einecsNumber' : 203-468-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KH8575000
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' : Sensible al aire
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Ethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylenediamine