Learn More
Deltalab™ Tubos cónicos de polipropileno estériles Eurotubo con tapón
Utilice el tubo cónico de PP transparente Deltalab™ con tapón de HDPE de color azul para pruebas de centrifugación en laboratorios de inmunología, microbiología y mucho más.
120.84€ - 316.00€
Especificaciones
Color del tapón | Azul |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con | Para pruebas de centrifugación en inmunología y microbiología |
Forma del fondo | Cónicos |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12001102
|
Deltalab™
429927.10 |
50 mL | Estéril | 100 | N/A | ||||
12091092
|
Deltalab™
429927 |
50 mL | Estéril | 100 |
278.78€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12137941
|
Deltalab™
429920 |
15 ml | Estéril | 100 |
120.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15194589
|
Deltalab™
429926.25 |
50 mL | Estéril | 25 |
187.62€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 30-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12011102
|
Deltalab™
429946 |
15 ml | Estéril | 1 |
202.46€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12041092
|
Deltalab™
429900 |
50 mL | No estéril | 500 |
135.68€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Eurotube
- Graduated
- Cap with internal elastic obturation to assure hermetical closure
- Sterile models not suitable for autoclaving
- Non-sterile models autoclavable at 121 °C, with cap positioned on thread but uncapped
Especificaciones
Azul | |
Para pruebas de centrifugación en inmunología y microbiología | |
Sí |
Polipropileno | |
Cónicos | |
Tubo cónico |