Learn More
Thermo Scientific™ Comprobador multiparamétrico resistente al agua Eutech PTTestr 35
Idóneo para una comprobación rápida y precisa del pH en piscinas, balnearios, acuarios y operaciones hidropónicas o en cualquier lugar donde sea necesario medir el pH con frecuencia. El pHTestr 30 cumple los requisitos de muchos métodos de análisis ambientales estándar y ASTM.
Marca: Thermo Scientific™ 01X441505
162.77 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Idóneo para una comprobación rápida y precisa del pH en piscinas, balnearios, acuarios y operaciones hidropónicas o en cualquier lugar donde sea necesario medir el pH con frecuencia. El pHTestr 30 cumple los requisitos de muchos métodos de análisis ambientales estándar y ASTM.
- No es necesario cambiar el sensor cada vez que cambian los parámetros: un único dispositivo mide cinco parámetros (mide pH, TDS y temperatura)
- Medición del rango completo de pH hasta con 2 decimales.
- Intervalos de TDS bajos, medios y altos: el dispositivo mide incluso agua pura.
- Calibración de pH de hasta 5 puntos y calibración de TDS de 3 puntos.
- Factor de TDS ajustable (de 0,40 a 1,00)
- Sensor de temperatura alojado en una carcasa única en forma de cúpula para una respuesta ATC más rápida y mediciones más rápidas
- Opción de ATC/MTC
- Menú de desplazamiento con cuatro botones de control para una navegación sin estrés
- El comprobador más duradero del mercado. No se necesitan herramientas para sustituir el sensor.
- Cambio de parámetro con una pulsación: El cambio de parámetros se hace con solo una pulsación del botón.
- Resistencia al agua IP67 certificada: el ligero dispositivo incluso flota para facilitar su recuperación.
Especificaciones
±0,01 | |
+150 horas | |
pH - Hasta 5 (automático) | |
LCD de pantalla doble (2,1 × 2,7 cm) | |
pH | |
De 0 a 999 ppm, de 1,00 a 10,00 ppt | |
De 0,0 °C a 50,0 °C | |
1 ppm/0,01 ppt | |
ATC/MTC | |
0.1 °C/°F | |
200 g |
1% de la escala completa | |
4 micropilas alcalinas de 1,5 V A76 (incluidas) | |
Hasta 5 (automático) | |
IP 67 | |
Desde 0,00 hasta 14,00 | |
0,01 | |
PTTEST35 | |
±0,5 °C, ±0,9 °F | |
De 32,0° a 120,0 °F | |
18,5 × 6,5 × 5 cm |