Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 450 Dissolved Oxygen Meter
Eutech™ offers a wide range of Dissolved Oxygen (DO) meters and probes for use in various educational, laboratory and industrial applications.
562.00€
Especificaciones
Salidas | USB o RS232 |
---|---|
Incluye | Compensación de presión y salinidad = manual Sello de fecha y hora en la calibración y en los datos almacenados |
Intervalo (OD polarográfica) | De 0 mg/l a 20 mg/l |
Modos de calibración | OD: Cero y saturación |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0,0 °C a 50,0 °C |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15377063
|
Thermo Scientific™
01X651634 |
Solo medidor DO 450: Medidor, dos pilas AA |
562.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Eutech™ DO 450 Dissolved Oxygen Meter is a handheld waterproof Dissolved Oxygen/Temperature meter. The DO 450 meter provides an affordable optical RDO technology that reduces maintenance time and costs.
Features
- Parameter: Dissolved Oxygen/Temperature
- Maintenance free optical probe with no electrolyte eliminates hassle of replacing delicate membranes and salt build up from refilling solutions
- Durable waterproof and dustproof design with IP67 rating
- Large, backlit custom display provides measurement with temperature
- Switch between % saturation and mg/L (ppm) dissolved oxygen with a press of a button
- Calibration due alarm – Set a visible reminder when it is time to recalibrate the meter
- Manual barometric pressure and salinity correction
- Selectable ºC or ºF – Choose the unit to best fit your application
- Ready indicator, manual or automatic measurement hold feature and optional automatic shutoff function
- Store up to 500 data sets – Easy USB or RS232 output with optional data cables
- Built-in real-time clock stamps stored data and calibration data with time and date – Meets standards for GLP (Good Laboratory Practices)
- 500 hours battery life or use optional universal power adapter
- Built-in stand with wall-mount – Allows for easy benchtop measurement and storage
Especificaciones
USB o RS232 | |
De 0 mg/l a 20 mg/l | |
De 0,0 °C a 50,0 °C | |
± 0,5 ºC; ± 0,9 ºF | |
Pantalla gráfica LCD personalizada con retroiluminación | |
IP-67 | |
Medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm, en caja: 9 23 × 23 × 7 cm | |
Medidor: 0,45 kg (1 lb), En caja: 1,4 lb | |
Del 0 al 200 %; de 0 a 20 ppm/mg/l | |
0,10 %; 0,1 ppm/mg/l | |
Sí | |
> 100 horas (sin retroiluminación) | |
± 2 %; ± 0,1 ppm o mg/l hasta 8; ± 0,2 ppm o mg/l por encima de 8 |
Compensación de presión y salinidad = manual Sello de fecha y hora en la calibración y en los datos almacenados |
|
OD: Cero y saturación | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Compensación en incrementos de 0,1, ± 10 ºC o ± 18 ºF | |
Almacena hasta 500 conjuntos de datos | |
Opcional | |
Medidor: 0,5 kg, en caja: 0,7 kg | |
± 2 %; ± 0,1 ppm o mg/l hasta 8; ± 0,2 ppm o mg/l por encima de 8 | |
Del 0 al 200 %; de 0 a 20 ppm/mg/l | |
0,10 %; 0,1 ppm/mg/l | |
De 0,0° a 122,0 °F | |
Dos pilas AA (incluidas) |