Learn More
Emma Safety Footwear Everon S2 Shoe
Anatomically designed for a superior fit, the Everon is a shoe that's been designed for long days in and out of truck cabs, building sites, warehouses - wherever your work takes you.
Marca: Emma Safety Footwear MM74854743
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Zapatos de seguridad S2 para trabajar en condiciones húmedas
- Sin metal
- La energía que devuelve Everon. Diseñado anatómicamente para un ajuste superior, el Everon es un zapato diseñado para largos días dentro y fuera de cabinas de camiones, obras de construcción, almacenes, donde sea que lo lleve su trabajo.
- La lengüeta del zapato se ha diseñadoo ingeniosamente para evitar la entrada de humedad y suciedad.
- Cómodas, de apoyo con suelas que devuelven energía, los Everon son una versión de bota media de los Evoke.
- Industrias:
- Transporte y logística
Especificaciones
Cordones | |
Hydro-Tec antibacteriano | |
43 | |
ISO 20345:2011 | |
S2 |
Negro, Gris | |
Nobuck | |
No | |
Anchura estándar |