Learn More
Emma Safety Footwear Everon S2 Shoe
Anatomically designed for a superior fit, the Everon is a shoe that's been designed for long days in and out of truck cabs, building sites, warehouses - wherever your work takes you.
138.00€ - 154.00€
Especificaciones
Tipo de tapón | Cordones |
---|---|
Color | Negro, Gris |
Material de revestimiento | Hydro-Tec antibacteriano |
Material | Nobuck |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17582546
|
Emma Safety Footwear
MM74854736 |
36 |
138.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17592546
|
Emma Safety Footwear
MM74854737 |
37 |
138.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17502556
|
Emma Safety Footwear
MM74854738 |
38 |
138.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17512556
|
Emma Safety Footwear
MM74854739 |
39 |
154.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17522556
|
Emma Safety Footwear
MM74854740 |
40 |
138.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17532556
|
Emma Safety Footwear
MM74854741 |
41 |
138.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17542556
|
Emma Safety Footwear
MM74854742 |
42 |
138.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17552556
|
Emma Safety Footwear
MM74854743 |
43 |
138.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17562556
|
Emma Safety Footwear
MM74854744 |
44 |
138.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17572556
|
Emma Safety Footwear
MM74854745 |
45 |
138.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17582556
|
Emma Safety Footwear
MM74854746 |
46 |
138.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17592556
|
Emma Safety Footwear
MM74854747 |
47 |
138.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17502566
|
Emma Safety Footwear
MM74854748 |
48 |
138.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- S2-Safety shoe for wet working conditions
- Metal Free
- The energy returning Everon. Anatomically designed for a superior fit, the Everon is a shoe that's been designed for long days in and out of truck cabs, building sites, warehouses - wherever your work takes you.
- The shoe's tongue has been ingeniously designed to prevent moisture and dirt entering.
- Comfortable, supportive with energy returning soles, the Everon's a mid-boot version of the Evoke.
- Industries:
- Logistics & transport
Especificaciones
Cordones | |
Hydro-Tec antibacteriano | |
No | |
Anchura estándar |
Negro, Gris | |
Nobuck | |
ISO 20345:2011 | |
S2 |