Learn More
Evocalcet, MedChemExpress
MedChemExpress Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
90.45€ - 432.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Evocalcet |
---|---|
CAS | 870964-67-3 |
Color | Off-White |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C24H26N2O2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16487418
![]() |
Medchem Express
HY-17613 |
10 mg |
139.05€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16479897
![]() |
Medchem Express
HY-17613 |
5 mg |
90.45€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16453447
![]() |
Medchem Express
HY-17613 |
50 mg |
432.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.Especificaciones
Evocalcet | |
Off-White | |
C24H26N2O2 | |
DMSO : 30 mg/mL (80.11 mM; Need ultrasonic and warming) | |
374.48 | |
99.05% | |
Solid |
870964-67-3 | |
Research | |
KHK7580 | |
O=C(O)CC1=CC=C(N2C[C@@H](N[C@@H](C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C)CC2)C=C1 | |
374.48 | |
Research | |
Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.