Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart Thermostatted Linear 8-Cell Changer Accessory
Posicione con precisión hasta ocho muestras con el Thermo Scientific™ Evolution™ Smart Thermostatted Linear 8-Cell Changer Accessory
Marca: Thermo Scientific™ 840-219000
3645.14 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Posicione con precisión hasta ocho muestras con el Thermo Scientific™ Evolution™ Smart Thermostatted Linear 8-Cell Changer Accessory para los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ serie 200 y Thermo Scientific™ Evolution™ 300. La termostatización, cuando es necesaria, se lleva a cabo con un flujo de agua de un baño de recirculación de agua controlado por la temperatura externa.
Descripción general
- Aproveche al máximo las capacidades del espectrofotómetro
- Medición automática de hasta 8 muestras
- Medición automática de estándares para mediciones de aseguramiento y control de la calidad
- Medición de reacciones cinéticas multicubeta
Características:
- Intervalo de temperatura: De - 10 ° a 100 °C
- Mecanismo portaceldas de precisión que sostiene de forma segura hasta 8 celdas de paso óptico de 10 mm estándar
- Alineación y reconocimiento automáticos
- Sistema de transporte de células de precisión que ofrece un funcionamiento silencioso y un posicionamiento preciso
- Conexiones sencillas para el control de la temperatura de los líquidos en circulación
- Bandeja de recogida y drenaje que recoge las fugas de las muestras
- Control completo del software gracias al software Thermo Scientific™ INSIGHT™ en el espectrofotómetro Evolution 200 y el software Thermo Scientific™ VISIONpro™ en el espectrofotómetro Evolution 300
Configuraciones:
- Uso en la posición de las muestras de Evolution 200/300 solamente
Opciones:
- Paquete del recirculador para el control de la temperatura
- Sondas de temperatura adecuadas para el control de la temperatura
NOTA: No se recomiendan las aplicaciones de microceldas y semi-microceldas con este accesorio.
Especificaciones
La secuencia de calibración personalizada en el software INSIGHT para los espectrofotómetros Evolution 200 encuentra el centro de cada apertura celular y recuerda la posición, yendo a ese punto de forma precisa cada vez que mide la celda. | |
Solo posición de muestra | |
Portaceldas inteligente lineal ocho celdas termostatizado |
10 mm de volumen estándar de trayectoria óptica, < 10 mm de celdas de trayectoria óptica con espaciador adecuado | |
Cambiador lineal de 8 celdas con termostato Smart | |
Espectrofotómetros Evolution de la serie 200 y 300 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31