Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Exax Brand Nessler Tall-Form Color Comparison Tubes
Shadowless bottoms transmit undistorted light
Marca: DWK Life Sciences 45315B-100
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
Descripción
Shadowless bottoms transmit undistorted light
- Incolora
- Graduaciones fundidas, blancas y permanentes
- La altura hasta la graduación en juegos de 50 ml no varía más de 1,5 mm; en 100 ml, no más de 2 mm
- Límites recomendados por APHA-AWWA-WPCF, métodos estándar
- Tamaño de 50 ml diseñado a partir de Fed. Fed. Requisitos de la clase 2 para el tipo 1 de NNN-T-175
Compliance
Requisitos de la clase 2 para el tipo 1 de NNN-T-175.
Especificaciones
100 mL | |
Incolora | |
24 mm | |
Se utiliza para rellenar con colores de solución estándar para la comparación visual de color con tubos similares que contengan muestra de solución | |
100 mL | |
Anillo graduado |
Vidrio de borosilicato | |
375 mm | |
NNN-T-175, USP, ASTM E 438, APHA | |
Leyenda y anillos de esmalte cerámico blanco | |
Entre 275 y 295 mm | |
12/paq. |