Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Exax Brand Nessler Tall-Form Color Comparison Tubes
Shadowless bottoms transmit undistorted light
670.00€
Especificaciones
Material | Borosilicate Glass |
---|---|
Color | Colorless |
Certificaciones/conformidad | NNN-T-175, USP, ASTM E 438, APHA |
Para utilizar con (aplicación) | Used to fill with standard solution colors for visual color comparison with similar tubes containing solution sample |
Incluye | White ceramic enamel rings and legend |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17710868
|
DWK Life Sciences
45315B-100 |
100 mL | 100 mL | 12/paq. |
670.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Shadowless bottoms transmit undistorted light
- Colorless
- Permanent white fused-in graduations
- Height to graduation in sets of 50mL size does not vary more than 1.5mm; in 100mL size, not more than 2mm
- Limits recommended by APHA-AWWA-WPCF, Standard Methods
- 50mL size designed from Fed. Spec. NNN-T-175 Type 1, Class 2 requirements
Compliance
NNN-T-175 Type 1, Class 2 requirements.
Especificaciones
Borosilicate Glass | |
NNN-T-175, USP, ASTM E 438, APHA | |
White ceramic enamel rings and legend |
Colorless | |
Used to fill with standard solution colors for visual color comparison with similar tubes containing solution sample | |
Graduated Ring |