Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Exax Brand Nessler Tall-Form Color Comparison Tubes with standard taper Cap Stoppers
With standard taper Cap Stoppers
Marca: DWK Life Sciences 45325B-50100
1425.00 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
With standard taper Cap Stoppers
- El tapón tiene el fondo sin sombras («shadowless» en inglés), por lo que no es necesario quitarlo para realizar lecturas
- Todos los tapones llevan la palabra «shadowless» grabada en el lateral para distinguirlos de los de peso normal
- De 50 a 100 ml de tamaño, diseñado conforme a ASTM D 1209-00 (Kimble 45325A-50; 45325B-50100)
Especificaciones
100 mL | |
Incolora | |
390 mm | |
NNN-T-175, USP, ASTM E 438, APHA | |
Leyenda y anillos de esmalte cerámico blanco | |
Entre 275 y 295 mm | |
Anillo graduado |
Vidrio de borosilicato | |
Tapón cónico estándar | |
24 mm | |
Se utiliza para rellenar con colores de solución estándar para la comparación visual de color con tubos similares que contengan muestra de solución | |
50 y 100 ml | |
24/12 |