Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Exax Brand Nessler Tall-Form Color Comparison Tubes with standard taper Cap Stoppers
With standard taper Cap Stoppers
447.00€ - 1500.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Color | Incolora |
Tipo de tapón | Tapón cónico estándar |
Certificaciones/conformidad | NNN-T-175, USP, ASTM E 438, APHA |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para rellenar con colores de solución estándar para la comparación visual de color con tubos similares que contengan muestra de solución |
Código de producto | Marca | Graduaciones | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Graduaciones | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12702577
|
DWK Life Sciences
45325A-50 |
50 mL | 19/10 |
447.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10504925
|
DWK Life Sciences
45325B-50100 |
50 y 100 ml | 24/12 |
1500.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
With standard taper Cap Stoppers
- Stopper has shadowless bottom so it need not be removed when making readings
- The word “shadowless” is printed on side of all caps to distinguish them from regular weighing stoppers
- 50 to 100mL size designed from ASTM D 1209-00 (Kimble 45325A-50; 45325B-50100)
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Tapón cónico estándar | |
Se utiliza para rellenar con colores de solución estándar para la comparación visual de color con tubos similares que contengan muestra de solución | |
Anillo graduado |
Incolora | |
NNN-T-175, USP, ASTM E 438, APHA | |
Leyenda y anillos de esmalte cerámico blanco |