Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Exax Brand Nessler Tall-Form Color Comparison Tubes with standard taper Cap Stoppers
With standard taper Cap Stoppers
Marca:  DWK Life Sciences 45325A-50
424.65 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12702577
  • 447.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
With standard taper Cap Stoppers
  • El tapón tiene el fondo sin sombras («shadowless» en inglés), por lo que no es necesario quitarlo para realizar lecturas
  • Todos los tapones llevan la palabra «shadowless» grabada en el lateral para distinguirlos de los de peso normal
  • De 50 a 100 ml de tamaño, diseñado conforme a ASTM D 1209-00 (Kimble 45325A-50; 45325B-50100)
Especificaciones
Especificaciones
50 mL
Incolora
312 mm
NNN-T-175, USP, ASTM E 438, APHA
Leyenda y anillos de esmalte cerámico blanco
19/10
7,87/8,66 pulg
Vidrio de borosilicato
Tapón cónico estándar
20 mm
Se utiliza para rellenar con colores de solución estándar para la comparación visual de color con tubos similares que contengan muestra de solución
50 mL
Anillo graduado