Learn More
SCAT Filtro de aire de escape, V2.0
Filtros de escape diseñados para garantizar la seguridad y la limpieza de su entorno de trabajo mediante la absorción de vapores de disolventes, partículas de polvo y suciedad.
Marca: SCAT 390986
Detalles adicionales : Peso : 0.57600kg
Descripción
See file existing content
- Paquete económico disponible
- 6 meses de vida útil
- Absorbe los vapores del disolvente, las partículas de polvo y la suciedad
- Reemplace cada 6 meses para asegurar un funcionamiento correcto
Especificaciones
2 filtros, tamaño L, indicador de cambio | |
L (12 meses de vida útil) | |
PP | |
GL 14 |
Sistemas HPLC | |
Filtro de escape | |
SCAT Safety Waste Caps y Universal Waste Hub JAN |