Learn More
SCAT Filtro de aire de escape, V2.0
Filtros de escape diseñados para garantizar la seguridad y la limpieza de su entorno de trabajo mediante la absorción de vapores de disolventes, partículas de polvo y suciedad.
139.74€ - 321.00€
Especificaciones
Tipo | Filtro de escape |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Sistemas HPLC |
Para utilizar con (equipo) | SCAT Safety Waste Caps y Universal Waste Hub JAN |
Material | PP |
Tamaño de rosca | GL 14 |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16459423
|
SCAT
390336 |
2 filtros, protección contra salpicaduras, indicador de cambio |
321.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17171701
|
SCAT
390986 |
2 filtros, tamaño L, indicador de cambio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17099693
|
SCAT
307986 |
1 filtro, tamaño L, indicador de cambio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
See file existing content
- Paquete económico disponible
- 6 meses de vida útil
- Absorbe los vapores del disolvente, las partículas de polvo y la suciedad
- Reemplace cada 6 meses para asegurar un funcionamiento correcto
Especificaciones
Filtro de escape | |
SCAT Safety Waste Caps y Universal Waste Hub JAN | |
GL 14 |
Sistemas HPLC | |
PP |