Learn More
SCAT Filtro de aire de escape SCAT, V3.0
El nuevo filtro de escape SCAT V3.0 para SafetyWasteCaps garantiza una adsorción de más del 90 % de CTC para una pureza máxima del aire gracias a tres tipos de carbón activado integrados. Esto lo convierte en el medio de filtro de carbón activado más potente del mercado de laboratorios de HPLC.
Marca: SCAT 410534
62.30 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07800kg
Descripción
- Bloquee los vapores nocivos y asegúrese de una ecualización de presión segura en los recipientes de residuos
- Medios de filtración de 3 capas con espectro de alto rendimiento para ácidos y álcalis
- Optimizado para la unión de soluciones tampón de HPLC y la absorción de vapores de disolventes orgánicos
- La estructura natural del poro del carbón activado evita la adherencia u obstrucción
- Indicación precisa de la próxima vez que se sustituya por medio de un indicador de tiempo
- Disponible en tamaños (S/M/L) con diferentes duraciones del servicio (3/6/12 meses)
- El uso de filtros de escape puede contribuir a la reducción de la tasa de cambio de aire
Especificaciones
Paquete individual (vida útil de 3 meses) | |
Sistemas HPLC | |
Filtro de escape | |
Tapones de seguridad para residuos SCAT y concentrador de residuos universal JAN |
Indicador | |
S | |
Polipropileno | |
GL14 |