Learn More
SCAT Filtro de aire de escape SCAT, V3.0
El nuevo filtro de escape SCAT V3.0 para SafetyWasteCaps garantiza una adsorción de más del 90 % de CTC para una pureza máxima del aire gracias a tres tipos de carbón activado integrados. Esto lo convierte en el medio de filtro de carbón activado más potente del mercado de laboratorios de HPLC.
78.85€ - 276.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Sistemas HPLC |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tamaño de rosca | GL14 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Incluye | Tipo de pantalla | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Incluye | Tipo de pantalla | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17238870
|
SCAT
410534 |
S | Paquete individual (vida útil de 3 meses) | Indicador |
78.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17258870
|
SCAT
490335 |
S | Paquete múltiple (vida útil: 4 x 3 meses) | Indicador |
276.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17218870
|
SCAT
407982 |
M | Paquete individual (vida útil de 6 meses) | Etiqueta |
124.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17248870
|
SCAT
410535 |
M | Paquete individual (vida útil de 6 meses) | Indicador |
123.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17278870
|
SCAT
490914 |
M | Paquete múltiple (vida útil: 2 x 6 meses) | Etiqueta |
214.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17268870
|
SCAT
490336 |
M | Paquete múltiple (vida útil: 2 x 6 meses) | Indicador |
233.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17228870
|
SCAT
407986 |
L | Paquete individual (vida útil de 12 meses) | Indicador |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17288870
|
SCAT
490986 |
L | Paquete múltiple (vida útil: 2 x 12 meses) | Indicador |
274.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17926970
|
SCAT™
407983 |
Large | Single Pk. (Service Life 12 Months) | Label |
157.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17936970
|
SCAT™
490915 |
Large | Multi-Pk. (Service Life 2 x 12 Months) | Label |
243.09€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Bloquee los vapores nocivos y asegúrese de una ecualización de presión segura en los recipientes de residuos
- Medios de filtración de 3 capas con espectro de alto rendimiento para ácidos y álcalis
- Optimizado para la unión de soluciones tampón de HPLC y la absorción de vapores de disolventes orgánicos
- La estructura natural del poro del carbón activado evita la adherencia u obstrucción
- Indicación precisa de la próxima vez que se sustituya por medio de un indicador de tiempo
- Disponible en tamaños (S/M/L) con diferentes duraciones del servicio (3/6/12 meses)
- El uso de filtros de escape puede contribuir a la reducción de la tasa de cambio de aire
Especificaciones
Sistemas HPLC | |
Polipropileno | |
GL14 |