Learn More
SCAT Filtro de aire de escape SCAT, V3.0
El nuevo filtro de escape SCAT V3.0 para SafetyWasteCaps garantiza una adsorción de más del 90 % de CTC para una pureza máxima del aire gracias a tres tipos de carbón activado integrados. Esto lo convierte en el medio de filtro de carbón activado más potente del mercado de laboratorios de HPLC.
Marca: SCAT™ 407983
128.96 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45900kg
Descripción
- Block off harmful vapours and ensure for safe pressure equalization in the waste containers
- 3-layer filter media with high performance spectrum for acids and alkalis
- Optimized for binding HPLC buffer solutions and absorbing organic solvent vapors
- The natural pore structure of the activated carbon prevents sticking or clogging
- Precise indication of the next replacement time by means of a time indicator
- Available in sizes (S/M/L) with different service lives (3/6/12 months)
- The use of exhaust filters can contribute to the reduction of the air exchange rate
Especificaciones
Single Pk. (Service Life 12 Months) | |
HPLC Systems | |
Filter | |
SCAT Safety Waste Caps & Universal Waste Hub JAN |
Label | |
Large | |
Polypropylene | |
GL14 |