Learn More
Macherey-Nagel™ Exosome Precipitation Solution for enrichment of exosomes from serum or plasma
Enriquecimiento rápido y eficiente de exosomas a partir de muestras de plasma y suero sanguíneo para el aislamiento total de ARN más eficiente u otros estudios biológicos. Incluye agua libre de RNasa.
Marca: Macherey-Nagel™ 740398.12
Descripción
Los exosomas son vesículas pequeñas (30–150 nm) secretadas por varios tipos de células y se encuentran en muchos fluidos corporales, como la sangre, el líquido cefalorraquídeo, la orina, la saliva y la leche materna. Su contenido de ARN y proteínas puede ser una valiosa fuente de biomarcadores. Al precipitar los exosomas a partir de grandes volúmenes de muestra, estos biomarcadores se pueden enriquecer y el fondo de los ácidos nucleicos de circulación libre se reduce significativamente.
- Enriquecimiento más eficiente de exosomas para cualquier aplicación posterior
- La precipitación simple y rápida de exosomas: evita la tediosa ultra centrifugación
- Flexibilidad en la cantidad de muestra: el procedimiento se puede ampliar o reducir en función del volumen de la muestra
- Se suministra con agua sin ARNasa para aislar el ARN de los exomas resuspendidos
- Tiempo total de preparación: 45 min/6 preparaciones
Especificaciones
Incoloros | |
Inodoro | |
Temperatura ambiente (18 - 25 °C) | |
Líquido | |
0,1 - 1 ml de muestras de suero/plasma | |
Polietilenglicol con productos químicos; agua |
Solución de precipitación de exomas; Agua libre de ARNsa | |
350 - 150 nm | |
Muestras de suero y plasma | |
Enriquecimiento de exosomas a partir de muestras de plasma y suero sanguíneo | |
12 ml de solución de precipitación (con 30 ml de agua libre de ARNasa) |