Learn More
Macherey-Nagel™ Exosome Precipitation Solution for enrichment of exosomes from serum or plasma
Enriquecimiento rápido y eficiente de exosomas a partir de muestras de plasma y suero sanguíneo para el aislamiento total de ARN más eficiente u otros estudios biológicos. Incluye agua libre de RNasa.
55.70€ - 892.00€
Especificaciones
Color | Incoloros |
---|---|
Incluye | Solución de precipitación de exomas; Agua libre de ARNsa |
Olor | Inodoro |
Tamaño de partículas | 350 - 150 nm |
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18 - 25 °C) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15859087
|
Macherey-Nagel™
740398.2 |
2 ml de solución de precipitación (con 13 ml de agua libre de ARNasa) |
55.70€
2 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15684454
|
Macherey-Nagel™
740398.12 |
12 ml de solución de precipitación (con 30 ml de agua libre de ARNasa) |
306.00€
12 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15869087
|
Macherey-Nagel™
740398.60 |
60 ml de solución de precipitación (con 60 ml de agua libre de ARNasa) |
892.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Exosomes are small vesicles (30–150 nm) secreted by various cell types and are found in many body fluids, such as blood, cerebrospinal fluid, urine, saliva, and breast milk. Their RNA and protein content can be a valuable source of biomarkers. By precipitating the exosomes from large sample volumes, those biomarkers can be enriched and the background of free circulating nucleic acids is significantly reduced.
- Most efficient enrichment of exosomes for any downstream application
- Simple and fast precipitation of exosomes – avoid tedious ultra centrifugation
- Flexibility in sample amount – procedure can be scaled up or down depending on sample volume
- Supplied with RNase-free water to isolate RNA from resuspended exomes
- Total preparation time: 45 min / 6 preps
Especificaciones
Incoloros | |
Inodoro | |
Temperatura ambiente (18 - 25 °C) | |
Líquido | |
0,1 - 1 ml de muestras de suero/plasma |
Solución de precipitación de exomas; Agua libre de ARNsa | |
350 - 150 nm | |
Muestras de suero y plasma | |
Enriquecimiento de exosomas a partir de muestras de plasma y suero sanguíneo | |
Polietilenglicol con productos químicos; agua |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Al menos 1 año