Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Serum)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-49827-200ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. | |
LYOPH | |
2 x 100 μg Vials |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 7
Título del producto
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Serum) > 2 x 100ug Vials
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido