Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (LnCAP cell line)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-11687-180ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. | |
LYOPH | |
6 x 30 μg Vials |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Novus Biologicals™ Exosome Standards (LnCAP cell line) > 6 x 30ug Vials
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido