Learn More
Gibco™ Medio de expresión Expi293™
Medio de expresión Expi293™
Marca:  Gibco™ A1435103
3348.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24331" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490694
  • 3755.00€ / 10 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El medio de expresión Expi293™ es un medio definido químicamente, sin suero y sin proteínas para el crecimiento y la transfección de células renales embrionarias humanas (HEK) 293 adaptadas a suspensiones. Se ha diseñado de forma específica como un componente básico para facilitar el cultivo de alta densidad de células Expi293F™ en el sistema de expresión Expi293™ para la expresión de proteínas transitoria ampliable.
  • Apoya el crecimiento de cultivos de suspensión 293 a densidades de más de 1,5 x 10^7 células/ml
  • El medio de cultivo en suspensión sin suero compatible con la transfección permite obtener una eficacia de transfección de más del 70 % mediante el reactivo de transfección ExpiFectamine™
  • Permite una expresión de alto nivel uniforme de cultivos de alta densidad transfectados transitoriamente, lo que supone alcanzar rendimientos de hasta 1 gramo por litro de proteína recombinante
  • Facilita el crecimiento y la transfección de células 293 en formatos de cultivo inferiores a 1 ml en placas multipocillo a más de 10 l en biorreactores desechables
  • No contiene rojo de fenol
    El medio de expresión Expi293™ se formula con reactivo GlutaMAX™-I. Está listo para su uso y no requiere suplementación. La formulación químicamente definida proporciona una reproducibilidad y fiabilidad altas entre lotes. El medio de expresión Expi293™ no contiene ningún componente de origen humano o animal. El medio no se recomienda para cultivos celulares adherentes.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Una bolsa universal de 10 l
    Almacenar en la oscuridad entre 2 y 8 °C.
    Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
    Medio de expresión
    Sin rojo fenol
    10 L
    Expi293F™
    Líquido
    GlutaMAX
    Expi293™
    Documentos
    One moment while we fetch your results.
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Gibco™ Medio de expresión Expi293™ > 10 l
    Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.