Learn More
Ohaus™ SemiMicrobalanzas Explorer™
Alcance el equilibrio que combina unos resultados de pesaje extremadamente exactos con un rendimiento inteligente. Construida para pesaje profesional y sofisticado, la balanza semimicro Ohaus Explorer se ha diseñado con una tecnología innovadora para garantizar la exactitud de sus resultados de pesajes específicos.
7460.00€ - 17110.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 61010-1, IEC 61010-1 |
---|---|
Descripción | Balanza analítica |
Tipo de pantalla | Pantalla gráfica VGA a todo color |
Linealidad | ± 0,1 mg |
Material | Base metálica, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15396948
|
Ohaus™
30218999 |
120 g | EX125 |
7645.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15416101
|
Ohaus™
30219001 |
120, 220 g | EX225D/AD |
10640.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15422350
|
Ohaus™
30219000 |
120, 220 g | EX225D |
7935.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15446101
|
Ohaus™
30219002 |
220 g | EX225/AD |
17110.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15476091
|
Ohaus™
30218998 |
52, 120 g | EX125D |
7460.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Rendimiento inteligente para aplicaciones que requieren una precisión extrema
- El intuitivo software ofrece una experiencia de usuario muy moderna
- Ingenioso diseño para optimizar la facilidad de uso
- Pantalla táctil resistiva VGA a todo color (5,7 pulg en diagonal) de 4 alambres
- Teclado QWERTY y teclado numérico para entrada rápida de datos de GLP y GMP y otros datos de aplicaciones
- Adaptador de CA (incluido)
- Los puertos de comunicación de fácil acceso incluyen 2 unidades de puerto USB y RS232 y un tercer puerto opcional RS232 o Ethernet
- Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real
- Función de transferencia de datos
- Base metálica, carcasa superior de ABS, plato de acero inoxidable, pantalla protectora de vidrio antiestático con puerta abatible
- Cubierta reemplazable en uso, modelos con puerta automática opcional
- Sistema de calibración interna completamente automática AutoCal™
- Tiempo de estabilización rápido
- Cuatro sensores sin contacto
- Ionizador integrado con modelos de puertas automáticas
- Hasta 14 idiomas de uso
- Función para guardar en USB, interruptor de bloqueo de menús
- Soporte de seguridad, gancho para aplicaciones de pesaje bajo la balanzas
- Plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble
- Indicador de estabilidad, de sobrecarga y carga insuficiente, modo de espera automático
- Modos de aplicación: Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control de peso, pesaje dinámico y de animales, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, determinación de densidad, retención de picos, ajuste de pipeta, control de calidad estadístico
- Unidades de medida: g, mg, ct, gn, oz, dwt, ozt, mom, tical, msg, tola, unidad personalizada 1, unidad personalizada 2, unidad personalizada 3
- Aplicaciones: laboratorio de investigación, farmacia, instalación industrial ligera, aulas
Información de órdenes
Modelos con homologación OIML disponibles.
Especificaciones
EN 61010-1, IEC 61010-1 | |
Pantalla gráfica VGA a todo color | |
Base metálica, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable | |
Balanza semi-micro | |
80 mm |
Balanza analítica | |
± 0,1 mg | |
≤3, ≤8 s | |
350 x 230 x 393 mm | |
Entrada del adaptador de CA: 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz, adaptador de CA |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Ohaus™ SemiMicrobalanzas Explorer™