Learn More
Ismatec™ Extension Tubing, Tygon ST
For use with 2- and 3-stop color-coded tubing.
Marca: Ismatec™ SC0033T
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Tubos económicos y completos para aplicaciones generales de laboratorio.
- Transparente
- Resistente a casi todos los productos químicos inorgánicos
- Insípidos
- Pared interior lisa y pulida
- Baja permeabilidad a los gases
- No se deterioran ni oxidan
- Alta constante dieléctrica
Especificaciones
FDA 21 CFR1,5.3,0 | |
0,89 mm | |
10 m | |
− 50 °C | |
Ácidos: Bueno, soluciones alcalinas: Bueno, disolventes: No rec., presión: Aceptable, vacío: Bien, medios viscosos: Excelente, medios estériles: Limitada | |
Esterilizable en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar y 121 °C; los tubos aparecerán lechosos. Esterilización con gas con óxido de etileno. No se recomienda para esterilización con radiación. | |
de 74 °C |
Sí | |
Tygon ST R-3603/R-3607 | |
Aplicaciones generales de laboratorio, tubos codificados por colores de 2 y 3 tapones. | |
1 bobina | |
D.I. 0,89 mm | |
Transparente |