Learn More
Ismatec™ Extension Tubing, Tygon ST
For use with 2- and 3-stop color-coded tubing.
149.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR1,5.3,0 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Material | Tygon ST R-3603/R-3607 |
Longitud global (métrico) | 10 m |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones generales de laboratorio, tubos codificados por colores de 2 y 3 tapones. |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10148551
|
Ismatec™
SC0025T |
D.I. 0,19 mm |
149.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15753319
|
Ismatec™
SC0027T |
D.I. 0,38 mm |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15868894
|
Ismatec™
SC0030T |
D.I. 0,57 mm |
149.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15763319
|
Ismatec™
SC0033T |
D.I. 0,89 mm |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10514033
|
Ismatec™
SC0037T |
D.I. 1,14 mm |
149.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15773319
|
Ismatec™
SC0042T |
D.I. 1,65 mm |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10027331
|
Ismatec™
SC0044T |
D.I. 1,85 mm |
149.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Inexpensive, all-around tubing for general laboratory applications.
- Transparent
- Resistant to almost all inorganic chemicals
- Tasteless
- Smooth, polished inner wall
- Low gas permeability
- Non-aging and non-oxidizing
- High dialectric constant
Especificaciones
FDA 21 CFR1,5.3,0 | |
Tygon ST R-3603/R-3607 | |
Aplicaciones generales de laboratorio, tubos codificados por colores de 2 y 3 tapones. | |
1 bobina | |
Esterilizable en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar y 121 °C; los tubos aparecerán lechosos. Esterilización con gas con óxido de etileno. No se recomienda para esterilización con radiación. | |
de 74 °C |
Sí | |
10 m | |
− 50 °C | |
Ácidos: Bueno, soluciones alcalinas: Bueno, disolventes: No rec., presión: Aceptable, vacío: Bien, medios viscosos: Excelente, medios estériles: Limitada | |
Transparente |