Learn More
Ansell™ Guantes resistentes a sustancias químicas de tamaño Extra de látex de caucho natural
Protección adicional para aplicaciones muy exigentes.
Marca: Ansell™ 87950100
48.83 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21678" para aplicar la oferta.
Descripción
- Guantes un 50 % más gruesos que los modelos con forro de borra estándar.
- Resistencia extremadamente alta a numerosas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas.
- 100% caucho natural sin rellenos. Excelente resistencia a los peligros mecánicos y mayor protección química.
- Clorados. Para un mejor agarre y una mayor resistencia química.
- 100 % forro de borra de algodón. Consigue que un guante pesado sea más suave y más cómodo de llevar puesto. Ayuda a absorber el sudor.
Especificaciones
Látex de caucho | |
Látex de caucho natural | |
No | |
10 | |
0,75 mm | |
Recto | |
Paquete de 144 | |
87-950 |
EN388: 2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
Látex de caucho natural | |
Guantes de inmersión | |
87-950 | |
Negro | |
Borra de algodón | |
Muchas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas |