Learn More
Ansell™ Guantes resistentes a sustancias químicas de tamaño Extra de látex de caucho natural
Protección adicional para aplicaciones muy exigentes.
36.20€ - 51.40€
Especificaciones
Material de la parte posterior | Látex de caucho |
---|---|
Certificaciones/conformidad | EN388: 2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Material del manguito | Látex de caucho natural |
Coating Material | Látex de caucho natural |
Tipo de producto | Guantes de inmersión |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12465120
|
Ansell™
87950070 |
7,5 | N/A | ||||||
12475120
|
Ansell™
87950080 |
8 |
51.40€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12485120
|
Ansell™
87950090 |
9 |
51.40€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12495120
|
Ansell™
87950100 |
10 |
51.40€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12627041
|
Ansell™
87950110 |
11 |
51.40€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Guantes un 50 % más gruesos que los modelos con forro de borra estándar.
- Resistencia extremadamente alta a numerosas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas.
- 100 % caucho natural sin rellenos. Excelente resistencia a los peligros mecánicos y mayor protección química.
- Clorados. Para un mejor agarre y una mayor resistencia química.
- 100 % forro de borra de algodón. Consigue que un guante pesado sea más suave y más cómodo de llevar puesto. Ayuda a absorber el sudor.
Especificaciones
Látex de caucho | |
Látex de caucho natural | |
Guantes de inmersión | |
0,75 mm | |
Borra de algodón | |
87-950 |
EN388: 2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
Látex de caucho natural | |
87-950 | |
Recto | |
Muchas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas |