Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-biotina EZ-Link™
La biotina sulfo-NHS Thermo Scientific™ EZ-Link™ es un reactivo de biotinilización soluble en agua y de cadena corta para el etiquetado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias.
Marca:  Thermo Scientific™ A39256
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17872556
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Etiquete anticuerpos, proteínas y otras moléculas con aminas primarias gracias al reactivo Thermo Scientific™ EZ-Link sulfo-NHS-biotina, un reactivo de biotinilación soluble en agua y de cadena corta.
  • Etiquetado de proteínas: biotinilado de anticuerpos que facilita la inmovilización, purificación o detección mediante sondas o resinas de estreptavidina
  • Etiquetado de la superficie celular: biotinilado únicamente de proteínas superficiales de células completas, ya que el reactivo con carga negativa no penetra en las membranas celulares.
  • Reactiva a aminas: reacciona con aminas primarias (-NH2), como cadenas laterales de lisina o el extremo amino de los polipéptidos
  • Soluble: el grupo sulfo-NHS cargado aumenta la solubilidad en agua del reactivo en comparación con los compuestos de éster de NHS corrientes
  • Irreversible – forma de enlaces amida permanentes; el agente separador no se puede escindir
  • Longitud corta: el brazo del separador (longitud total añadida al objetivo) es de 13,5 angstroms; se compone de un grupo de ácido valérico de la biotina natural.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10 x 1 mg
10 x 1mg
Etiqueta química
EZ-Link™
Amina
DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua
Corto
Sulfo-NHS-biotina
Almacenar desecado a - 20 °C.
Apto para hielo húmedo o temperatura ambiente
Impenetrable en células
Éster sulfo-NHS
Biotina