Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-biotina EZ-Link™
La biotina sulfo-NHS Thermo Scientific™ EZ-Link™ es un reactivo de biotinilización soluble en agua y de cadena corta para el etiquetado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias.
182.00€ - 315.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sulfo-NHS-biotina |
---|---|
Línea de productos | EZ-Link™ |
Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
Reactividad química | Amina |
Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17872556
|
Thermo Scientific™
A39256 |
10 x 1mg |
182.00€
paquete de 10 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15940737
|
Thermo Scientific™
A39256 |
10 x 1mg |
182.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11851185
|
Thermo Scientific™
21217 |
50 mg |
315.00€
50 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Etiquete anticuerpos, proteínas y otras moléculas con aminas primarias gracias al reactivo Thermo Scientific™ EZ-Link sulfo-NHS-biotina, un reactivo de biotinilación soluble en agua y de cadena corta.
- Etiquetado de proteínas: biotinilado de anticuerpos que facilita la inmovilización, purificación o detección mediante sondas o resinas de estreptavidina
- Etiquetado de la superficie celular: biotinilado únicamente de proteínas superficiales de células completas, ya que el reactivo con carga negativa no penetra en las membranas celulares.
- Reactiva a aminas: reacciona con aminas primarias (-NH2), como cadenas laterales de lisina o el extremo amino de los polipéptidos
- Soluble: el grupo sulfo-NHS cargado aumenta la solubilidad en agua del reactivo en comparación con los compuestos de éster de NHS corrientes
- Irreversible – forma de enlaces amida permanentes; el agente separador no se puede escindir
- Longitud corta: el brazo del separador (longitud total añadida al objetivo) es de 13,5 angstroms; se compone de un grupo de ácido valérico de la biotina natural.
Especificaciones
Sulfo-NHS-biotina | |
Impenetrable en células | |
DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua | |
Corto |
EZ-Link™ | |
Amina | |
Biotina |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.