Learn More
EZH2/KMT6 Antibody (EZH2/6988), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20982PE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
EZH2/KMT6 Monoclonal antibody specifically detects EZH2/KMT6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
EZH2/KMT6 | |
Monoclonal | |
PE | |
EC 2.1.1, EC 2.1.1.43, enhancer of zeste (Drosophila) homolog 2, enhancer of zeste 2, Enhancer of zeste homolog 2, enhancer of zeste homolog 2 (Drosophila), ENX1, ENX-1KMT6EZH1KMT6A, histone-lysine N-methyltransferase EZH2, Lysine N-methyltransferase 6, MGC9169 | |
Recombinant fragment (around aa300-550) of human EZH2/KMT6 protein (exact sequence is proprietary) | |
0.1 mL | |
Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Phospho Specific, Prostate Cancer | |
2146 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG κ |
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
EZH2/6988 | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
EZH2/KMT6 Antibody (EZH2/6988), PE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, PE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido