Learn More
Factor VII Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Thermo Scientific PA5115207
Código de producto. 17227973
  • 485.00€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Antibody detects endogenous levels of total Factor VII.
Coagulation factor VII is a vitamin K-dependent factor essential for hemostasis. This factor circulates in the blood in a zymogen form, and is converted to an active form by either factor IXa, factor Xa, factor XIIa, or thrombin by minor proteolysis. Upon activation of the factor VII, a heavy chain containing a catalytic domain and a light chain containing 2 EGF-like domains are generated, and two chains are held together by a disulfide bond. In the presence of factor III and calcium ions, the activated factor then further activates the coagulation cascade by converting factor IX to factor IXa and/or factor X to factor Xa. Defects in F7 production can cause coagulopathy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Factor VII Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated