Learn More
Falcon™ Sistema de insertos HTS de 96 pocillos FluoroBlok™
Simplifique la detección de la migración de células etiquetadas con fluorescencia. Los sistemas de insertos HTS de 96 pocillos Falcon™ FluoroBlok™ se han diseñado con una exclusiva membrana de PET hermética a la luz que bloquea la transmisión de la luz dentro del intervalo de 400 a 700 nm.
Marca: Falcon™ 351164
2315.45 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Una solución para estudios automatizados basados en células de alto rendimiento de quimiotaxia, migración e invasión
- Aumente la productividad de los ensayos de migración celular e invasión con la detección de fluorescencia simplificada y análisis en tiempo real
- Simplificación de los ensayos de quimiotaxia, migración celular e invasión
- La plataforma de tecnología estándar permite aplicar múltiples protocolos
- Protocolos homogéneos para lecturas cinéticas en tiempo real
- Detección en tiempo real sin desmontar ni destruir el inserto
- Mayor rendimiento de las muestras
- Elimina la necesidad de recurrir al raspado y al recuento de células manuales
- Compatibles con automatización
- El formato multipocillo de 96 pocillos es compatible con los detectores disponibles en el mercado y los instrumentos de manipulación de líquidos
- Membrana de bloqueo de la fluorescencia única
- Bloques con longitudes de excitación y emisión de ondas mayores que las del 99 % de los fluoróforos comúnmente utilizados para marcar células
El sistema de insertos Corning FluoroBlok 96 Multiwell es una plataforma de ensayo de cultivo celular diseñada pensando en la automatización. La carcasa de una pieza de los insertos y la membrana microporosa de bloqueo de la fluorescencia (disponible con poros de 3,0 y 8,0 µm de tamaño) permiten aumentar la eficiencia, la productividad y el rendimiento en el proceso de descubrimiento de fármacos. El novedoso diseño de la placa receptora minimiza la diafonía entre los pocillos y la carcasa negra del inserto 96 Multiwell elimina casi por completo la autofluorescencia. Estas características garantizan las mediciones de fluorescencia que se obtendrán con el ensayo, sin diafonía ni señal de fondo.
Información de órdenes
Disponibles en tamaños de poro de 3 y 8 μm. Sistema de inserto Multiwell de 96 pocillos de una pieza (placa de inserto, placa de 24 pocillos o bandeja de alimentación de un solo pocillo y tapa) o insertos de cultivo celular individuales de 24 pocillos.
Especificaciones
Estándar | |
0,08 cm2 | |
8 x 12 | |
Negro | |
Lector de placas de fluorescencia o microscopio de fluorescencia invertido | |
96 | |
Placa de inserto con placa de fondo plano de 96 pocillos cuadrados y tapa | |
5/Paq. |
Con tapa | |
PET | |
8 μm | |
Sistema de soporte permeable multipocillo HTS de 96 pocillos FluoroBlok™ | |
PET | |
Estéril | |
5/caja | |
5/caja |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13