Learn More
Falcon™ Sistema de insertos HTS de 96 pocillos FluoroBlok™
GREENER_CHOICE
Simplifique la detección de la migración de células etiquetadas con fluorescencia. Los sistemas de insertos HTS de 96 pocillos Falcon™ FluoroBlok™ se han diseñado con una exclusiva membrana de PET hermética a la luz que bloquea la transmisión de la luz dentro del intervalo de 400 a 700 nm.
594.82€ - 2623.95€
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Área de cultivo 0,08 cm2
Membrana PET
matriz, red, conjunto 8 x 12
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10316182
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
351161
3 μm 1/caja
594.82€
cada uno
Fecha estimada de envío: 04-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10172822
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
351162
3 μm 5/caja
2616.94€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 05-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10520613
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
351163
8 μm 1/caja
594.82€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10530613
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
351164
8 μm 5/caja
2623.95€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 05-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sistema de ensayo homogéneo de fluorescencia
  • Recopile datos sin lavado de placas, raspado de células ni recuento
  • Registre gráficamente la migración de células o la biodisponibilidad en tiempo real sin desmontar ni destruir el inserto
  • Cada inserto está equipado con una membrana Corning Fluoroblok de bloqueo de fluorescencia
  • Las células migradas por debajo de la membrana se detectan con facilidad mediante un lector de placas de fluorescencia, al mismo tiempo que se hacen «invisibles» las que permanecen por encima de la membrana“”
  • Migrated cells are no longer shielded from the light source and are easily detected with a fluorescence plate reader or inverted fluorescence microscope
  • Se almacenan a temperatura ambiente, alejadas de la luz solar directa.
Aplicaciones
Estudio de una amplia gama de tipos de células y actividades como:
  • Inflamación con migración de neutrófilos, transepitelial y transendotelial; y el análisis de la barrera sangre-cerebro, células dendríticas y macrófagos
  • Vías para la diferenciación de células madre
  • Detección para motogenos neuronales específicos de la población
  • Migración de células normales, transformadas y transfectadas
  • Ensayos de quimioinvasión, descubrimiento de fármacos
Información de órdenes
Disponibles en tamaños de poro de 3 y 8 μm. Sistema de inserto Multiwell de 96 pocillos de una pieza (placa de inserto, placa de 24 pocillos o bandeja de alimentación de un solo pocillo y tapa) o insertos de cultivo celular individuales de 24 pocillos.
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
0,08 cm2
8 x 12
Lector de placas de fluorescencia o microscopio de fluorescencia invertido
96
Placa de inserto con placa de fondo plano de 96 pocillos cuadrados y tapa
Con tapa
PET
Negro
PET
Estéril
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Falcon™ Sistema de insertos HTS de 96 pocillos FluoroBlok™