Learn More
Falcon™ Portaobjetos de cultivo celular con cámara
BIOPHARMA
Envasados en bandejas de incubación desechables. Los portaobjetos para cultivo celular con cámara Falcon™ son ideales para amplificación/hibridación de ADN in situ, tipificación/patología de tejidos y tumores, o cualquier estudio que requiera una zona de cultivo pequeña y accesible.
Marca:  Falcon™ 354108
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10162861
  • 721.00€ / paquete de 96
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Tapa de poliestireno con asa, herramienta de retirada de seguridad
Descripción
Descripción
  • Simplifique el análisis: cultive, fije, tiña y examine sus muestras bajo microscopio sin transferir células
  • Cámara de poliestireno que se fija a un portaobjetos de vidrio con un tratamiento especial de limpieza y triple enjuague (25 × 75 mm)
  • La herramienta de extracción de seguridad separa los pocillos del portaobjetos; la junta permanece con un recipiente de plástico, evita la contaminación cruzada y no interfiere con el procesamiento posterior
  • Estéril
  • Cultive hasta 8 condiciones diferentes en un único portaobjetos de microscopio de vidrio
  • Etiquetado numérico; formatos de 4 y 8 pocillos disponibles
Información de órdenes
Disponible con 1, 2, 4 u 8 pocillos, numerados para facilitar la identificación.Se suministra con tapa de poliestireno con mango.Envasados en bandejas de incubación desechables.Cada bandeja tiene capacidad para 12 portaobjetos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Portaobjetos de cultivo celular
0,7 cm2
Amplificación o hibridación de ADN in situ, detección de tipos de tumor y tejido o patología, o cualquier estudio que requiera una pequeña área de cultivo accesible
96
8
De 0,7 a 0,8 ml
Tapa de poliestireno con mango, herramienta de retirada de seguridad
Estéril
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1217248000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha12/04/2025 Catalog Number354108
Número de lote0925248000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha04/02/2025 Catalog Number354108
Número de lote0715248000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha14/12/2024 Catalog Number354108
Número de lote0708248000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha07/12/2024 Catalog Number354108
Número de lote0514248000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha04/12/2024 Catalog Number354108
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Falcon™ Portaobjetos de cultivo celular con cámara > 8 pocillos; 96/caja