Learn More
Falcon™ Pipetas serológicas de poliestireno desechables
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Incorpora una impresión excepcionalmente nítida, oscura y fácil de leer con graduaciones inversas y negativas. Las pipetas serológicas desechables de poliestireno Falcon™ vienen en un envase individual.
Marca:  Falcon™ 357507
132.37 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10189950
  • 284.96€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pipetas desechables de poliestireno para aplicaciones bacteriológicas, de cultivo tisular y de investigación
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
  • Sin BSE/TSE
  • Graduaciones negativas para obtener mayor capacidad
  • Graduaciones inversas (excepto 1 ml)
  • Pack con códigos de colores y marcas para una identificación fácil
  • Tapón de poliéster para facilitar la prevención de los desbordamientos
  • Precisión del ±2 % a volumen completo (a excepción de 1 y 2 ml)
Sistema de alineación de graduación
El sistema de alineación de la graduación de la pipeta es una manera rápida y sencilla de llevar las graduaciones a su línea de visión. Simplemente, abra o retire la parte superior del envase de la pipeta y alinee la pipeta antes de retirarla por completo de su envoltorio. Cuando retire la pipeta de su envase, las graduaciones deben estar siempre orientadas hacia usted.
Información de órdenes
Hay disponibles cuatro tipos de paquetes resistentes a la contaminación: envase individual en plástico/papel termoformado; envase individual en envoltorio termoformado completamente de plástico; paquetes múltiples en bolsas; envase a granel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±3%
Apirógenas, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR
Poliestireno
Para el uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica
0,01 ml
1000/caja
±2%
Verde
Pipeta serológica
1,5%
Estéril
Sí
0,8 ml
Estándar
Envoltorio individual de plástico-papel
2 ml
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote4329012 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha09/04/2025 Catalog Number357507
Número de lote4274021 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha01/02/2025 Catalog Number357507
Número de lote4154917 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha02/11/2024 Catalog Number357507
Número de lote4161013 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha07/10/2024 Catalog Number357507
Número de lote4140015 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha06/09/2024 Catalog Number357507
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
    Promo Code25721
    Expires2025-05-01
    New Offer
    Ahorrar ahora
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Oferta Corning Lab Products
    Promo Code24073
    Expires2025-04-25
Título del producto
Falcon™ Pipetas serológicas de poliestireno desechables > Papel y plástico termoformado; 2 ml